Ammonium-fer (II) sulfate 0.056 mol/l (0.056 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
20709.2100 20709.3100
KRAF20709.2100EA 65.1 EUR InStock
KRAF20709.2100 KRAF20709.3100
Ammonium-fer (II) sulfate 0.056 mol/l (0.056 N) en solution aqueuse
Ammonium-fer (II) sulfate
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité