Deblock trichloroacetic acid solution 3% (p/p) dans le dichloromethane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J62821.AH J62821.AO J62821.K4
J62821.AHEA 51.5 EUR InStock
J62821.AH J62821.AO J62821.K4
Deblock trichloroacetic acid solution 3% (p/p) dans le dichloromethane
Deblock trichloroacetic acid solution
Solvent specially purified and analyzed for biotechnology applications, including peptide and oligonucleotide synthesis.
Densité: 1.325
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
EINECS: 200-927-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité