Argent nitrate 0.02 mol/l (0.02 N) dans le propanol-2
Fournisseur: VWR Chemicals
89278.290EA 102 EUR InStock
89278.290
Argent nitrate 0.02 mol/l (0.02 N) dans le propanol-2
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité