Chlorure d'hydrogène ∼1 mol/L dans l'éther diéthylique
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAH1061-100MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAH1061-100ML TCIAH1061-500ML TCIAH1061-25ML
Chlorure d'hydrogène ∼1 mol/L dans l'éther diéthylique
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Point d'éclair: -40°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 2924
ADR: 3,I
Merck Index: 14,04780
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/77/28971077.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 5.6 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité