Calix[4]arene ≥98.0% (par HPLC) (contains ca. 8% Chloroform)
Fournisseur: TCI
Danger
C1455-1G C1455-100MG
TCIAC1455-1GEA 112 EUR InStock
TCIAC1455-1G TCIAC1455-100MG
Calix[4]arene ≥98.0% (par HPLC) (contains ca. 8% Chloroform)
Calix[4]arene
Formule: C₂₈H₂₄O₄
Numéro MDL: MFCD00233673
Numéro CAS: 74568-07-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9fdd6d1b39fe90bd4725fd2e7ce807c9cab819&vid=cd9fdd6d1b39fe90bd4725fd2e7ce807c9cab819&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Residual Chloroform max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité