Hydrogène peroxyde 12%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
12899.3110 12899.4110 12899.5110
KRAF12899.3110EA 58.6 EUR InStock
KRAF12899.3110 KRAF12899.4110 KRAF12899.5110
Hydrogène peroxyde 12%, très pur
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2984
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité