Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α-Difluorophenylacetic acid

Synonyms: α,α-Difluorobenzeneacetic acid

033293-1G 033293-5G
FLUO033293-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033293-1G FLUO033293-5G
α,α-Difluorophenylacetic acid
α,α-Difluorophenylacetic acid


Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00498146
Numéro CAS: 360-03-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité