4'-Bromobenzo-15-crown-5 (4'-bromobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2189-1G B2189-5G
TCIAB2189-1GEA 185 EUR InStock
TCIAB2189-1G TCIAB2189-5G
4'-Bromobenzo-15-crown-5 (4'-bromobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥93.0% (par GC)
4'-Bromobenzo-15-crown-5 (4'-bromobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₄H₁₉BrO₅
Numéro MDL: MFCD00143270
Numéro CAS: 60835-72-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aa8c8da44845dc356cd73ed66f294c6b7b1f3e2&vid=9aa8c8da44845dc356cd73ed66f294c6b7b1f3e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 63.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité