ESD safety shoes, Velcro® fastening, Alucap, Hof, 62202
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
6.2202.01.36 6.2202.01.37 6.2202.01.38 6.2202.01.39 6.2202.01.40 6.2202.01.41 6.2202.01.42 6.2202.01.43 6.2202.01.44 6.2202.01.45 6.2202.01.46 6.2202.01.47 6.2202.01.48 6.2202.02.36 6.2202.02.37 6.2202.02.38 6.2202.02.39 6.2202.02.40 6.2202.02.41 6.2202.02.42 6.2202.02.43 6.2202.02.44 6.2202.02.45 6.2202.02.46 6.2202.02.47 6.2202.02.48
SCRR6.2202.01.36EA 93.9 EUR InStock
SCRR6.2202.01.36 SCRR6.2202.01.37 SCRR6.2202.01.38 SCRR6.2202.01.39 SCRR6.2202.01.40 SCRR6.2202.01.41 SCRR6.2202.01.42 SCRR6.2202.01.43 SCRR6.2202.01.44 SCRR6.2202.01.45 SCRR6.2202.01.46 SCRR6.2202.01.47 SCRR6.2202.01.48 SCRR6.2202.02.36 SCRR6.2202.02.37 SCRR6.2202.02.38 SCRR6.2202.02.39 SCRR6.2202.02.40 SCRR6.2202.02.41 SCRR6.2202.02.42 SCRR6.2202.02.43 SCRR6.2202.02.44 SCRR6.2202.02.45 SCRR6.2202.02.46 SCRR6.2202.02.47 SCRR6.2202.02.48
ESD safety shoes, Velcro® fastening, Alucap, Hof, 62202
Chaussures et bottes
ESD safety shoe made from microfibre Cordura®, DRYtech® lining and a PU sole profile 'Max'.
  • Antibacterial and breathable DRYtech® textile lining
  • Removable insole made from PUR-foam
  • Orthopaedic insoles possible
  • Triple shock absorber heel
  • Protective aluminium toe cap (200 J)
For ESD use.
Colour: White or black
Width: 11
Weight: 510 g
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRA
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité