VWR® DNA Molecular Weight Marker, High-Range
Fournisseur: Avantor
VWR®
E255-150UGEA 1130 EUR InStock
E255-150UG
VWR® DNA Molecular Weight Marker, High-Range
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Le marqueur High-Range de poids moléculaire de l'ADN propose 10 fragments allant de 1503 à 48 502 pb. Matériel suffisant pour 75 à 150 tests.
  • Optimal pour l'évaluation de fragments >10 kb
  • Identification facile des bandes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité