Filtres pour X-plore® Rd90
Fournisseur: Dräger
6738811 6738773 6738771 6738770 6738810 6738812
DRAE6738811EA 133 EUR InStock
DRAE6738811 DRAE6738773 DRAE6738771 DRAE6738770 DRAE6738810 111-2427
Filtres pour X-plore® Rd90
Respirators Masques réutilisables Filtres pour masques
Cette série de filtres, équipée d'un raccord fileté spécial Dräger Rd90 (91 mm de diamètre), a été conçue pour être utilisée avec les demi-masques. Avec l'adaptateur 40/90, elle convient aux demi-masques Dräger X-plore® 4390 et X-plore® 4790, ainsi qu'à tous les masques dotés d'un raccord Rd40, conformément à la norme EN 148-1.
  • Filtres compacts avec un boîtier en aluminium, permettant de détecter facilement tout dommage éventuel sur le filtre
  • Emballage individuel, afin de garantir une protection optimale du filtre non utilisé
  • Durée de conservation (à compter de la date de production): 6 ans pour les filtres anti-gaz et filtres combinés, 12 ans pour les filtres anti-particules
Certifications: EN 141:2000 re. EN 14387, 143:2000); validation SAI Global
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité