Streptavidin magnetic beads and agarose
Fournisseur: TRILINK BIOTECHNOLOGIES
SOLUM-1002-050EA 0 EUR InStock
SOLUM-1002-050 SOLUM-1000-001 SOLUM-1002-020 SOLUM-1005-010 SOLUM-1004-010 SOLUM-1002-010 SOLUN-1000-1000 SOLUM-1002-100 SOLUM-1001-010 SOLUM-1003-050 SOLUN-1000-010 SOLUM-1003-100 SOLUN-1000-005 SOLUM-1003-010 SOLUN-1000-002
Streptavidin magnetic beads and agarose
Streptavidin magnetic beads and agarose with biotin-binding capacity as much as 12X higher than comparable products. Higher binding translates into reduced bead mass or agarose required to immobilise a biotinylated sample and lower background noise from non specific binding, resulting in better signals and lower net costs.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité