Magnésium acétate tétrahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
84849.230EA 43.6 EUR InStock
84849.230 84849.290
Magnésium acétate tétrahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité