Filtres pour X-plore® Rd40
Fournisseur: Dräger
Dräger X-plore® Rd40
111-0681EA 51 EUR InStock
111-0681 111-0680 111-0771 111-0682 111-1650 111-0762 111-0773 111-0761 111-0772 DRAE6732974 111-0775 111-0774 111-0763 111-0766 111-0765 111-0776 111-1579 111-0768 111-0767 111-0769
Filtres pour X-plore® Rd40
Respirateurs Masques réutilisables Filtres pour masques
Filtres pour X-plore® Rd40 avec boîtier en aluminium, adaptés pour les demi-masques et les masques complets avec connecteurs conformes à la norme EN 148-1.
Certifications: EN 141:2000, EN 14387, EN 143:2000, EN 371
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité