ESD occupational shoes, Velcro® fastening, Naturform SRC, Kempten, 11333, 11433
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
1.1433.01.36 1.1433.01.37 1.1433.01.38 1.1433.01.39 1.1433.01.40 1.1333.01.1441 1.1333.01.3542 1.1333.01.1443 1.1333.01.1444 1.1333.01.3545 1.1333.01.1446
SCRR1.1433.01.36EA 83.8 EUR InStock
SCRR1.1433.01.36 SCRR1.1433.01.37 SCRR1.1433.01.38 SCRR1.1433.01.39 SCRR1.1433.01.40 SCRR1.1333.01.1441 SCRR1.1333.01.3542 SCRR1.1333.01.1443 SCRR1.1333.01.1444 SCRR1.1333.01.3545 SCRR1.1333.01.1446
ESD occupational shoes, Velcro® fastening, Naturform SRC, Kempten, 11333, 11433
Chaussures et bottes
Occupational shoe made from smooth leather, leather lining and a slip-resistant nitrile rubber profile Expert sole.
  • Soft leather lining
  • Removable insole made from PUR-foam
  • Orthopaedic insoles possible
  • Triple shock absorber at heel and ball of the foot relieves joints
For ESD and kitchen use.
Colour: White or black
Width: 9
Weight: 420 g
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité