Tubing sleeves, PEEK, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
F-380 F-381 F-382 F-383 F-384 F-385 F-385X F-386 F-388 F-387
UPCHF-380EA 9 EUR InStock
UPCHF-380 UPCHF-381 UPCHF-382 UPCHF-383 UPCHF-384 UPCHF-385 UPCHF-385X UPCHF-386 UPCHF-388 UPCHF-387
Tubing sleeves, PEEK, Upchurch Scientific®
Tuyaux Tubulures à chromatographie
PEEK, natural or coloured.
The PEEK tubing sleeve facilitates easy connection of capillary tubing to standard, coned ports. Manufactured from biocompatible PEEK it offers optimal chemical resistance. By using a sleeve instead of a modified ferrule, dead volume in the receiving port is minimized, ensuring better results.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité