Occupational shoes, clogs, Professional Chiro Clogs
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
3.2351.00.0037 3.2351.00.0036 3.2351.00.0038 3.2351.00.0039 3.2351.00.0040 3.2351.00.0041 3.2351.00.0042 3.2351.00.0043 3.2351.00.0044 3.2351.00.0045 3.2351.00.0046 3.2351.00.0035 3.2350.00.0042 3.2350.00.0038 3.2350.00.0043
SCRR3.2351.00.0037EA 49.9 EUR InStock
SCRR3.2351.00.0037 SCRR3.2351.00.0036 SCRR3.2351.00.0038 SCRR3.2351.00.0039 SCRR3.2351.00.0040 SCRR3.2351.00.0041 SCRR3.2351.00.0042 SCRR3.2351.00.0043 SCRR3.2351.00.0044 SCRR3.2351.00.0045 SCRR3.2351.00.0046 SCRR3.2351.00.0035 SCRR3.2350.00.0042 SCRR3.2350.00.0038 SCRR3.2350.00.0043
Occupational shoes, clogs, Professional Chiro Clogs
Chaussures et bottes
The anti-static chiro clogs range of professional footwear made from PU.
  • Textile lining and ventilation holes for a good foot climate
  • Toe bar keeps the foot from slipping
  • Shock absorber heel
The clogs are ideal for use in hospitals, hygiene areas, pharmaceutical industries and research laboratories. Ideal for high-sensitive areas.
Colours: White, green
Certifications: EN ISO 20347:2004
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité