Microscopes métallographiques, BA310 MET
Fournisseur: MOTIC
1100100402042 1100100402141 1100100402501 1100100402511 1100100402603 1101000201982 1101001704392 1101001704402 1101001704512 1101001704601 1101001704611 1101001901609 1101002402431 1100100402521
630-2689EA 4780 EUR InStock
630-2689 630-2690 MOTI1100100402501 MOTI1100100402511 630-2605 MOTI1101000201982 MOTI1101001704392 MOTI1101001704402 MOTI1101001704512 MOTI1101001704601 MOTI1101001704611 MOTI1101001901609 630-2044 MOTI1100100402521
Microscopes métallographiques, BA310 MET
Microscopes
Ces microscopes métallurgiques sont conçus pour le contrôle qualité des matériaux opaques, tels que minéraux et échantillons de métal.
  • Objectifs en verre haute qualité pour une contraste et une qualité d'image élevés
  • Mise au point flexible dédié à l'examen d'échantillons de grande taille
  • Source de lumière puissante et réglable pour échantillons brillants
Conçus pour l'enseignement d'ingénierie et les professionnels de la métallurgie.
NOTE: Pour un meilleur éclairage, remplacez la lampe halogène par un module LED.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité