Précelles avec revêtement aux ions
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
00-ION 0-ION 1-ION 2A-ION 3-ION 5A-ION 5-ION 7-ION SS-ION 3C-ION
232-0147EA 34.6 EUR InStock
232-0147 232-0156 232-0159 232-0162 232-0168 232-0171 232-0174 232-0177 232-0180 232-0165
Précelles avec revêtement aux ions
Pinces
Les précelles sont en acier de grande qualité. Un revêtement spécial libère des ions argent anti-bactériens qui neutralisent les bactéries, germes et autres agents pathogènes. Ces précelles permettent une utilisation sur les postes de travail où les instruments sont utilisés par plusieurs personnes.
  • Anti-magnétiques et résistant aux acides
  • Améliore l'hygiène sur les lieux sensibles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité