Pincettes avec revêtement antiglissant
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
3-GRIP 0-GRIP 1-GRIP 2A-GRIP 3C-GRIP 00-GRIP 5A-GRIP 5-GRIP 7-GRIP SS-GRIP
232-0167EA 30.3 EUR InStock
232-0167 232-0149 232-0158 232-0161 232-0164 232-0146 232-0170 232-0173 232-0176 232-0179
Pincettes avec revêtement antiglissant
Pinces
Ces pincettes sont en acier de grande qualité. Leur revêtement spécial offre une prise antidérapante permettant une meilleure manipulation.
  • Anti-magnétiques et résistant aux acides
  • Le revêtement souple réduit la fatigue des mains et les protège contre la chaleur et le froid
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité