ESD occupational shoes, sandals, Tiefbett Leder, Bad Tölz, 51938
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
5.1938.04.42 5.1938.04.46 5.1938.04.43
SCRR5.1938.04.42EA 61.2 EUR InStock
SCRR5.1938.04.42 SCRR5.1938.04.46 SCRR5.1938.04.43
ESD occupational shoes, sandals, Tiefbett Leder, Bad Tölz, 51938
Chaussures et bottes
Deeply moulded occupational shoes made from perforated leather and an anti-slip and anti-static 'A4' nitrile rubber sole; with adjustable heel strap.
  • Anatomically shaped stabilising integrated insole made from cork/latex
  • Insole features cushioned heel, ankle support and toe bar
  • Shock absorber heel
For ESD and kitchen use.
Colour: Blue
Width: 9
Weight: 295 g
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité