Phénol ∼3,5 mmol/g sur Polystyrène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acide phénique
L19594.06EA 286 EUR InStock
L19594.06
Phénol ∼3,5 mmol/g sur Polystyrène
Phénol
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité