Propargyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1455-5GEA 176 EUR InStock
TCIAT1455-5G
Propargyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (par GC)
Propargyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₀O₃S
MW: 210,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078365
Numéro CAS: 6165-76-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/74/28995474.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité