Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0937-25G T0937-500G
TCIAT0937-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT0937-25G TCIAT0937-500G
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₅H₂₇NO₃S
Numéro MDL: MFCD00011831
Numéro CAS: 733-44-8
EINECS: 211-992-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecb7c14256178b709b622897c7098048856eb87d&vid=ecb7c14256178b709b622897c7098048856eb87d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité