(1R,3S)-(+)-Camphoric acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D(+)-Camphoric acid, (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, Levocarnitine Impurity B
108200050 108201000 108205000
ACRO108200050EA 27.2 EUR InStock
ACRO108200050 ACRO108201000 ACRO108205000
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid 99%
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Point de fusion: 183…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001375
Numéro CAS: 124-83-4
EINECS: 204-715-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Specific optical rotation +44.5° to +48.5° (20 °C, 589 nm) (c=10, C2H5OH)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité