(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D(+)-Camphoric acid, (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, Levocarnitine Impurity B
B23106.14 B23106.22 B23106.36
B23106.14EA 33.6 EUR InStock
B23106.14 B23106.22 B23106.36
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98%
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Purity: 98+% CAS No.: 124-83-4 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 2050204 Merck Reference: 14,1733 Optical Rotation: +46° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00001375
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Point de fusion: 183…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001375
Numéro CAS: 124-83-4
EINECS: 204-715-0
Merck Index: 14,1733
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité