(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D(+)-Camphoric acid, (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, Levocarnitine Impurity B
C0012-25G C0012-100G
TCIAC0012-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC0012-25G TCIAC0012-100G
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001375
Numéro CAS: 124-83-4
EINECS: 204-715-0
Merck Index: 14,01733
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6518c89a309c8ecf3c67bd34a58824691324bbe5&vid=6518c89a309c8ecf3c67bd34a58824691324bbe5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 188.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +49.0 deg (C=5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité