(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (1S,3R)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
H54042.MD H54042.03 H54042.06
H54042.MDEA 42.8 EUR InStock
H54042.MD H54042.03 H54042.06
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98%
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Purity: 98% CAS No.: 560-09-8 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 188-190° Beilstein Reference: 1874674 Merck Reference: 14,1733 Optical Rotation: -48° (c=10 in ethanol) MDL No.: MFCD00064937
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064937
Numéro CAS: 560-09-8
Merck Index: 14,1733
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité