Cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39245.06EA 214 EUR InStock
39245.06 39245.03 39245.14
Cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer ≥98%
Cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer
Formule: C₁₆H₁₀Mo₂O₆
MW: 490,13 g/mol
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009947
Numéro CAS: 12091-64-4
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité