Tungsten (gold coated), toile métallique 50 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40926.FL 40926.GT
40926.FLEA 401 EUR InStock
40926.FL 40926.GT
Tungsten (gold coated), toile métallique 50 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Tungsten (gold coated)
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Filtration, electrodes
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité