Tungsten (gold coated) ≥99.95% (base métaux) Au 99.99%, en fils, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41038.G5 41038.G6
41038.G5EA 358 EUR InStock
41038.G5 41038.G6
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (base métaux) Au 99.99%, en fils, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Tungsten (gold coated)
Purity: 99.95% Physical Form: ≈0.005g/m (W only), 3-5 wt% Au plating Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011461
Microelectronics, evaporation source, high temperature
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité