Tungsten (gold coated) ≥99.95% (base métaux) Au 99.99%, en fils, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41039.G1 41039.G5 41039.G6
41039.G1EA 117 EUR InStock
41039.G1 41039.G5 41039.G6
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (base métaux) Au 99.99%, en fils, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tungsten (gold coated)
Purity: 99.95% Physical Form: ≈0.02g/m (W only), 3-5 wt% Au plating MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité