Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
B1668-1G B1668-5G
TCIAB1668-1GEA 220 EUR InStock
TCIAB1668-1G TCIAB1668-5G
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
MW: 383,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013123
Numéro CAS: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b14b607a6a6be75f89d6fc4fc978d15136346b&vid=cf165fbf8c76a4a46683a3e77317fdfbb0f2b12c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité