trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II) (27,1% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10006.03EA 141 EUR InStock
10006.03 10006.02
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II) (27,1% Pd)
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II)
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
MW: 383,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013123
Numéro CAS: 14220-64-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité