3-Butylidenephthalide mélange E/Z 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Butylideneisobenzofuran-1(3H)-one
A10353.09 A10353.18 A10353.30
A10353.09EA 41.9 EUR InStock
A10353.09 A10353.18 A10353.30
3-Butylidenephthalide mélange E/Z 95%
3-Butylidenephthalide
Purity: 95% CAS No.: 551-08-6 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.5770 Boiling Point: 108-109°/0.1mm Beilstein Reference: 5145 MDL No.: MFCD00047319
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.103
Point d'éclair: 132 °C (269 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047319
Numéro CAS: 551-08-6
EINECS: 208-991-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité