2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure 5% en solution aqueuse
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Synonyms: TTC
OXOISR0211CEA 376 EUR InStock
OXOISR0211C
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure 5% en solution aqueuse
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011963
Numéro CAS: 298-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité