3-Benzylidenephthalide
Fournisseur: Molekula
MOLE90029966-500GEA 0 EUR InStock
MOLE90029966-500G
3-Benzylidenephthalide
3-Benzylidenephthalide
Formule: C₁₅H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00005929
Numéro CAS: 575-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité