3-Benzylidenephthalide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1214-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB1214-25G
3-Benzylidenephthalide ≥99.0% (par GC)
3-Benzylidenephthalide
Formule: C₁₅H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00005929
Numéro CAS: 575-61-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/50/28933050.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité