(±)-Isoborneol 93% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
122490250 122495000
ACRO122490250EA 38.9 EUR InStock
ACRO122490250 ACRO122495000
(±)-Isoborneol 93% tech.
(±)-Isoborneol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Point de fusion: 208…214 °C
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074821
Numéro CAS: 124-76-5
EINECS: 204-712-4
ONU: 1312
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.75 %
Density (20/4°C) 0.740 to 0.742
UV at 350 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité