(±)-Isoborneol ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
B20632.14 B20632.22 B20632.36
B20632.14EA 24 EUR InStock
B20632.14 B20632.22 B20632.36
(±)-Isoborneol ≥95%
(±)-Isoborneol
Purity: 95% CAS No.: 124-76-5 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 74°(165°F) Odour: Strong Beilstein Reference: 4126091 Merck Reference: 14,5128 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00074821
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Point de fusion: ∼210 °C (subl.)
Point d'éclair: 74 °C (165 °F)
Numéro MDL: MFCD00074821
Numéro CAS: 124-76-5
EINECS: 204-712-4
ADR: ,
Merck Index: 14,5128
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité