(±)-Isoborneol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
I0275-25G I0275-500G
TCIAI0275-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0275-25G TCIAI0275-500G
(±)-Isoborneol ≥90.0% (par GC)
(±)-Isoborneol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074821
Numéro CAS: 124-76-5
EINECS: 204-712-4
Merck Index: 14,05128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c06e74c29aefd0fe0391d23d8eba80e429dacbf&vid=7c06e74c29aefd0fe0391d23d8eba80e429dacbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité