2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51370.MD H51370.03
H51370.MDEA 55.3 EUR InStock
H51370.MD H51370.03
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
2-(Tributylstannyl)pyrazine
Purity: 95% CAS No.: 205371-27-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 130/1mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319077
Formule: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369,12 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1 mmHg)
Densité: 1.171
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319077
Numéro CAS: 205371-27-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité