5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51458.MD H51458.03
H51458.MDEA 81.4 EUR InStock
H51458.MD H51458.03
5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 144173-85-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.13 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319056
Formule: C₁₆H₃₀N₂Sn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319056
Numéro CAS: 144173-85-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité