2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51505.MDEA 93.6 EUR InStock
H51505.MD
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole 96%
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
Formule: C₁₇H₃₃NOSSn
MW: 418,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD07787373
Numéro CAS: 240816-28-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité