2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51090.03 H51090.06
H51090.03EA 170 EUR InStock
H51090.03 H51090.06
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
2-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 96% CAS No.: 121359-48-6 Molecular Formula: C15H29NSSn Formula Weight: 374.17 Boiling Point: 307-309° UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319057
Formule: C₁₅H₂₉NSSn
Point d'ébullition: 307…309 °C
Densité: 1.19
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319057
Numéro CAS: 121359-48-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité