1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Synonyms: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
CFF206.0.5 CFF206.1 CFF206.2.5 017269-500MG 017269-1G 017269-2.5G
CHMPCFF206.0.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF206.0.5 CHMPCFF206.1 CHMPCFF206.2.5 FLUO017269-500MG FLUO017269-1G FLUO017269-2.5G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Formule: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
MW: 279,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238856
Numéro CAS: 231953-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité