5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20852.03 B20852.06
B20852.03EA 122 EUR InStock
B20852.03 B20852.06
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 33893-89-9 Molecular Formula: C6H5N5 Formula Weight: 147.14 MDL No.: MFCD00068114
Formule: C₆H₅N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068114
Numéro CAS: 33893-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité