5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Synonyms: 2-(1H-Tetrazol-5-yl)pyridine, 5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
005511-1G 005511-5G
FLUO005511-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005511-1G FLUO005511-5G
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formule: C₆H₅N₅
MW: 147,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068114
Numéro CAS: 33893-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité