3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50935.03 H50935.MD
H50935.03EA 332 EUR InStock
H50935.03 H50935.MD
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 384346-27-4 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061075
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061075
Numéro CAS: 384346-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité