4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50944.03 H50944.MD
H50944.03EA 313 EUR InStock
H50944.03 H50944.MD
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
CAS No.: 97839-99-1 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD04113544
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113544
Numéro CAS: 97839-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité